799041
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(L-lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 25,000, lactide:glycolide 50:50
Sinonimo/i:
PEG-PLGA, PEG-b-PLGA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
PEG average Mn 5,000
PLGA average Mn 25,000
Composizione
lactide:glycolide 50:50
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Good biocompatibility, low immunogenicity and good degradability.
- Properties can be easily modulated by changing the block copolymer segment sizes to suit a particular application.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
799041-1G | 4061826140352 |