8.20061
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Colamine phosphoric acid, Ethanolamine dihydrogen phosphate, 2-Hydroxyethylammonium dihydrogen phosphate, O-Phosphoethanolamine
About This Item
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
5820 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
241-243 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[P](=O)(OCCN)(O)O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3