798746
Exo-4-anisole Kwon [2.2.1] bicyclic phosphine
Sinonimo/i:
Exo-4-Methoxyphenyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine, (1S,4S,5R)-5-(4-methoxyphenyl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
85-90 °C
Gruppo funzionale
phosphine
sulfonamide
Stringa SMILE
O=S(N1C[C@@]2([H])[P@](C3=CC=C(OC)C=C3)C[C@]1([H])C2)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
InChI
1S/C19H22NO3PS/c1-14-3-9-19(10-4-14)25(21,22)20-12-18-11-15(20)13-24(18)17-7-5-16(23-2)6-8-17/h3-10,15,18H,11-13H2,1-2H3/t15-,18-,24?/m0/s1
RMFZMNUGIFSNIE-YPAHSFBSSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
798746-100MG | 4061832626796 |