798444
Endo-4-Methoxyphenyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
Sinonimo/i:
(1S,4S,5S)-5-(4-methoxyphenyl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
156-161 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(N1C[C@H]2[P@@](C3=CC=C(OC)C=C3)C[C@@H]1C2)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
InChI
1S/C19H22NO3PS/c1-14-3-9-19(10-4-14)25(21,22)20-12-18-11-15(20)13-24(18)17-7-5-16(23-2)6-8-17/h3-10,15,18H,11-13H2,1-2H3
RMFZMNUGIFSNIE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.