798428
Endo-2-Naphthyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
Sinonimo/i:
(1S,4S,5S)-5-(naphthalen-2-yl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
phosphine
sulfonamide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(N1C[C@H]2[P@@](C3=CC=C(C=CC=C4)C4=C3)C[C@@H]1C2)(C5=CC=C(C)C=C5)=O
InChI
1S/C22H22NO2PS/c1-16-6-10-22(11-7-16)27(24,25)23-14-21-13-19(23)15-26(21)20-9-8-17-4-2-3-5-18(17)12-20/h2-12,19,21H,13-15H2,1H3
SJQXCVUHXMHJMD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.