Key Documents
745685
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)oxetane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
bromo
ether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrCC1OCC1
InChI
1S/C4H7BrO/c5-3-4-1-2-6-4/h4H,1-3H2
OMXAGUVERXNCSZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-(Bromomethyl)oxetane is also referred to as 1-bromo-2,4-epoxybutane. It is a 2-substituted oxetane derivative.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Recent Advances in the Synthesis of 2-Substituted Oxetanes.
Davis O and Bull JA.
Synlett (2015)