79558
Sodium phosphomolybdate hydrate
technical
Sinonimo/i:
Molybdophosphoric acid sodium salt, Phosphomolybdic acid sodium salt hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: molybdenum
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Punto di fusione
98 °C (dec.) (lit.)
Densità
2.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-][Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)OP(=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo]([O-])(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/12Mo.3Na.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*-1/p-3
GVSXYXXCIUVHQT-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
- Supramolecular hydrogen-bonded Archimedean cages with encapsulated organic and inorganic species
Reactant for:
- Temperature programmed reduction and hydrogen-isotope exchange
- Passivation of stainless steel
Used for:
- Plastic membrane electrodes for determination of flavoxate hydrochloride and cyclopentolate hydrochloride
- Investigations of catalyst load role on transesterification of di-Me carbonate and phenol
- Cocatalyst for methanol carbonylation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?