Key Documents
794198
Sigma-Aldrich
Neopentyl-tBu2P Pd G2
Sinonimo/i:
Chloro[(di-tert-butylneopentylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H39ClNPPd
Numero CAS:
Peso molecolare:
526.43
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Caratteristiche
generation 2
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Cl[Pd-]1C2=CC=CC=C2C3=C([NH2+]1)C=CC=C3.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C13H29P.C12H10N.ClH.Pd/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h10H2,1-9H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
DQUVXGBXLUAOQM-UHFFFAOYSA-M
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)