294942
N,N-Dicyclohexylmethylamine
97%
Sinonimo/i:
N-Methyldicyclohexylamine
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. ebollizione
265 °C (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H25N/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h12-13H,2-11H2,1H3
GSCCALZHGUWNJW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- catalyst during O-phenylation of tertiary alcohol with organobismuth(V) compounds
- base during Pd-catalyzed 5-endo-trig cyclization of 1-(o-bromophenyl)-2-methylprop-2-en-1-ol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
294942-1KG | 4061826603741 |
294942-250G | 4061826603819 |