Documenti fondamentali
463434
Sigma-Aldrich
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine
98%
Sinonimo/i:
N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4CH2N(C6H11)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
44-47 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H22N2/c1-16(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)15/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11,15H2,1H3
MTVBBLNLYSYKCQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rodriguez VG, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 19, 703-703 (1996)