79179
Nitromethyl phenyl sulfone
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
(Nitromethylsulfonyl)benzene, (Phenylsulfonyl)nitromethane, Benzenesulfonylnitromethane
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
78-80 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO4S/c9-8(10)6-13(11,12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
ADKLJTCVZHUANG-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Versatile acidic analogue of nitromethane; Used for preparing phenylsulfonyl nitrile oxide, a reagent for syn-cyanohydroxylations of olefins; Cycloadditions with olefins
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
The Journal of Organic Chemistry, 46, 765-765 (1981)
The Journal of Organic Chemistry, 49, 4595-4595 (1984)
The Journal of Organic Chemistry, 46, 5425-5425 (1981)
The Journal of Organic Chemistry, 49, 123-123 (1984)