255858
Bromonitromethane
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
α-Bromonitromethane, Nitrobromomethane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
146-148 °C/750 mmHg (lit.)
Densità
2.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)CBr
InChI
1S/CH2BrNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
DNPRVXJGNANVCZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- in production of various protected α-bromo nitroalkane donors (including Fmoc) for use in Umpolung amide synthesis
- in preparation of (Z)-1-bromo-1-nitroalkenes via sodium iodide-catalyzed Henry reaction
- in diastereo- and enantioselective cyclopropanation of β,γ-unsaturated a-ketoesters via domino Michael-addition/intramolecular-alkylation strategy
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?