Documenti fondamentali
78175
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-bis(trifluoromethanesulfonimide)
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)aniline, N-Phenyl-trifluoromethanesulfonimide, NSC 240874, Phenyl triflimide
About This Item
Formula condensata:
C6H5N(SO2CF3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.25
Beilstein:
1269141
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Punto di fusione
100-102 °C (lit.)
100-102 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6NO4S2/c9-7(10,11)20(16,17)15(6-4-2-1-3-5-6)21(18,19)8(12,13)14/h1-5H
DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Acts as a transparent strong electron-withdrawing p-type dopant in carbon nanotubes
Reactant for:
Synthesis of amphoteric alpha-boryl aldehydes
Enantioselective synthesis of core ring skeleton of leucosceptroids A-D
Stereoselective synthesis of monoamine reuptake inhibitor NS9544 acetate
Stereoselective sulfoxidation
Altre note
Stable, crystalline and easy-to-handle triflating agent, useful for the triflation of phenols and amines (especially aliphatic secondary amines; aromatic secondary amines do not react); For the preparation of triflones; For the preparation of enol triflates from ketones
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J.B. Hendrickson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3875-3875 (1977)
J.B. Hendrickson et al.
Tetrahedron, 31, 2517-2517 (1975)
W.J. Scott et al.
Accounts of Chemical Research, 21, 47-47 (1988)