Documenti fondamentali
77292
Sigma-Aldrich
Pentafluoropropionic anhydride
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
PFPA, Perfluoropropionic anhydride
About This Item
Formula condensata:
(CF3CF2CO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.05
Beilstein:
1806446
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
Densità
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
anhydride
ester
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
PFPA acylates amines, amino acids and other compounds. PFPA derivatives are highly volatile; used in GC separation
Pentafluoropropionic anhydride can be used to synthesize lithium 4,5-dicyano-2-(pentafluoroethyl)imidazole, a novel imidazole-derived salt with potential application as an electrolyte in lithium-ion batteries. It can also be used to prepare 1.3- bis(pentafluoropropionyl)azulene.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chemical Derivatization in Gas Chromatography.
J. Drozd et al.
J. Chromatogr. Library, 19 (1981)
New type of imidazole based salts designed specifically for lithium ion batteries.
Niedzicki L, et al.
Electrochimica Acta, 55(4), 1450-1454 (2010)
Simple syntheses of 1, 3-bis (perfluoroacyl) azulenes and 1, 3-azulenedicarboxylic acid.
Mathias L J and Overberger C G
The Journal of Organic Chemistry, 45(9), 1701-1703 (1980)
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions (1979)
J. Drozd
J. Chromatogr. Library, 19 (1981)