394904
Pentafluoropropionic anhydride
for GC derivatization, LiChropur™, 99%
Sinonimo/i:
PFPA, Perfluoropropionic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
Densità
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Componente della fase mobile
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?