562629
Nonafluorobutane-1-sulfonic acid
97%
Sinonimo/i:
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, 1-Perfluorobutanesulfonic acid, Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, Nonafluorobutan-1-sulfonic acid, Nonafluorobutanesulfonic acid, Perfluorobutanesulfonic acid, n-Nonafluorobutanesulfonic acid
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3230 (lit.)
P. eboll.
112-114 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16)
JGTNAGYHADQMCM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
350.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
177 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter