396575
Perfluoropentanoic acid
97%
Sinonimo/i:
Nonafluorovaleric acid, PFPeA, Nonafluoropentanoic acid, Perfluoropentanoic acid
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.294 (lit.)
P. eboll.
140 °C (lit.)
Densità
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)
CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- An emulsifying agent for polymer dispersion, extinction foams, stain repellents, additives for paints, and coatings.
- A powerful cation exchanger in ion-pairing chromatography.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?