Key Documents
769746
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxybutyrate
≥95.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Stringa SMILE
O=C(OC)CC(O)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3
LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
remarks on GC: no single impurity > 1.0%
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
321.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
161 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)