MAK134
Ketone Body Assay
sufficient for 200 tests (UV)
Sinonimo/i:
Ketone Quantification Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 200 tests (UV)
Caratteristiche
This kit is sufficient for up to 100 assays of 3-hydroxybutyric acid (BOH) and up to 100 assays of acetoacetic acid (AcAc) in 96 well plates.
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
endocrinological disorders, diabetes; neonatal diseases; pediatric diseases; cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio