763977
Tri(ethylene glycol) diacrylate
97%, cross-linking reagent polymerization reactions, ≤1000 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
Triethyleneglycol diacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tri(ethyleneglycol) diacrylate, contains ≤1000 ppm MEHQ as inhibitor, 97%
Saggio
97%
Stato
liquid
contiene
≤1000 ppm MEHQ as inhibitor
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice di rifrazione
n20/D 1.464
Densità
1.110 g/mL at 25 °C
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C12H18O6/c1-3-11(13)17-9-7-15-5-6-16-8-10-18-12(14)4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
INQDDHNZXOAFFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)