Key Documents
437433
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) diacrylate
technical grade, 75%
Sinonimo/i:
2,2′-Oxydiethyl diacrylate, Diethylene glycol diacrylate, Polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
(H2C=CHCO2CH2CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
75%
Forma fisica
liquid
contiene
60-100 ppm HQ as inhibitor
90-150 ppm MEHQ as inhibitor
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. eboll.
162 °C (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Estremità Ω
acrylate
Estremità α
acrylate
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Stringa SMILE
C=CC(=O)OCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-3-9(11)14-7-5-13-6-8-15-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
LEJBBGNFPAFPKQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)