Documenti fondamentali
762326
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl phosphite
95%
Sinonimo/i:
Di-tert-butyl phosphonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.419
Densità
0.960 g/L at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O3P/c1-7(2,3)10-12(9)11-8(4,5)6/h12H,1-6H3
HLMXUWAUCZMWOG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Di-tert-butyl phosphite can be used as a reactant in the synthesis of di-tert-butyl potassium phosphate and di-tert-butyl (chloromethyl) phosphate.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
325.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
163 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)