418633
Tetrabenzyl pyrophosphate
98%
Sinonimo/i:
Pyrophosphoric acid tetrabenzyl ester, Tetrabenzyl diphosphate
Saggio
98%
Punto di fusione
63-66 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
phosphate
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P(OCc1ccccc1)(OCc2ccccc2)OP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4
InChI
1S/C28H28O7P2/c29-36(31-21-25-13-5-1-6-14-25,32-22-26-15-7-2-8-16-26)35-37(30,33-23-27-17-9-3-10-18-27)34-24-28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
NSBNXCZCLRBQTA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Fabrication of Pb2+-selective membrane electrodes.
- Preparation of synthetic nucleotides, phosphates of the 3,6-dideoxyhexoses.
- As phosphorylating reagent for the synthesis of Und-PP-Bac (undecaprenyl pyrophosphate = Und-PP; Bac = unusual sugar bacillosamine).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?