Documenti fondamentali
761192
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid-(phenyl-13C6)
≥99% 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6CH7NO2
Peso molecolare:
143.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99% 13C
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
OC([13C]1=[13CH][13CH]=[13C](N)[13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
ALYNCZNDIQEVRV-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
339.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
171 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)