752576
Fumaric acid-1,4-13C2,2,3-d2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
Punteggio alternativa più verde
old score: 59
new score: 48
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
298-300 °C (subl.) (lit.)
Categoria alternativa più verde
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
O[13C](/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) allows real time magnetic resonance spectroscopy.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.