Documenti fondamentali
586110
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-4-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Benzoic acid-(phenyl-4-13C)
About This Item
Formula condensata:
13CC5H5CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1+1
WPYMKLBDIGXBTP-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)