Documenti fondamentali
586234
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-13C7
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13C6H513CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
P. ebollizione
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
WPYMKLBDIGXBTP-BNUYUSEDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)