Key Documents
759821
1,1-Dibutyl-d18-3-octadecylurea
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)17NHCON((CD2)3CD3)2
Peso molecolare:
442.86
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+18
Stringa SMILE
O=C(N(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)