263419
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
98%
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
121-123 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F6O2/c11-9(12,13)6-1-5(3-8(17)18)2-7(4-6)10(14,15)16/h1-2,4H,3H2,(H,17,18)
PAWSKKHEEYTXSA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as building block to synthesize the pentaamine and bis-heterocyclic libraries
- in determination of ionic perfluorinated substances and telomers in leachates from landfills and sediment samples
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?