233021
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
97%
Sinonimo/i:
(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)acetic acid
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
82-85 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
HNORVZDAANCHAY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?