Key Documents
697761
Sigma-Aldrich
(R,R)-DIPAMP
95%
Sinonimo/i:
(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)(phenylphosphino)]ethane, (R,R)-1,2-Ethanediylbis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine]
About This Item
Formula condensata:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2-]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D −81°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
102-106 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m1/s1
QKZWXPLBVCKXNQ-ROJLCIKYSA-N
Applicazioni
(R, R)-DIPAMP can be used:
  • As a catalyst in the enantioselective [3+2] cycloaddition of γ-substituted allenoates with β-perfluoroalkyl enones and 3-butynoates with electron-deficient olefins to yield substituted cyclopentenes.
  • To prepare its rhodium metal complexes, which are used as catalysts in asymmetric hydrogenation reactions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Effect of gas-liquid mass transfer on enantioselectivity in asymmetric hydrogenations
Pestre N, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 252(1-2), 85-89 (2006)
Phosphine-catalyzed enantioselective [3+2] cycloadditions of γ-substituted allenoates with β-perfluoroalkyl enones
Zhou W, et al.
Chemical Science, 8(6), 4660-4665 (2017)