581343-U
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Ascentis RP18 HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna per HPLC Ascentis® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
25% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 10 mm
Area superficiale
450 m2/g
Copertura della superficie
3.7 μmol/m2
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Ascentis C18 è una colonna HPLC di prima scelta estremamente stabile e affidabile che fornisce una forma a picchi simmetrici e un′ottima ritenzione anche con composti difficili.
Applicazioni
- A dilute-and-shoot liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for urinary 18-hydroxycortisol quantification and its application in establishing reference intervals: This paper details the application of Ascentis® C18 columns in a clinical setting to measure cortisol levels in urine. The method provides a fast, accurate, and reliable way to assess patient hormonal profiles, critical for diagnosing endocrine disorders (Zhao et al., 2022).
- A Comparative Study on Analysis of Ginsenosides in American Ginseng Root Residue by HPLC-DAD-ESI-MS and UPLC-HRMS-MS/MS: Utilizing Ascentis® C18, this study compares different analytical methods for quantifying ginsenosides. It showcases the column′s adaptability and precision in natural product research, essential for ensuring the quality and efficacy of herbal medicines (Hsu et al., 2022).
- Validation of a Rapid and Easy-to-Apply Method to Simultaneously Quantify Co-Loaded Dexamethasone and Melatonin PLGA Microspheres by HPLC-UV: Highlighting the Ascentis® C18′s effectiveness in pharmaceutical formulations, this research demonstrates its capacity to analyze complex drug delivery systems, contributing to the development of more effective therapeutic solutions (Brugnera et al., 2022).
- Simultaneous determination of ivermectin, clorsulon and their related substances in an injectable finished product by a stability-indicating RP-HPLC method: This publication illustrates the application of the Ascentis® C18 in veterinary medicine, providing crucial insights into drug stability and composition which are vital for regulatory compliance and animal safety (Padivitage et al., 2022).
Caratteristiche e vantaggi
- Ottima ritenzione
- Forma a picchi simmetrici
- Elevata riproducibilità
- Totale compatibilità LC-MS
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?