Documenti fondamentali
756377
Sigma-Aldrich
3-(2-Acetoxy-4,6-dimethylphenyl)-3-methylbutyric acid
97%
Sinonimo/i:
2-(Acetyloxy)-β,β,4,6-tetramethylbenzenepropanoic acid, 3-(2-Acetoxy-4,6-dimethylphenyl)-3-methylbutanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
113-118 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1cc(C)cc(C)c1C(C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-9-6-10(2)14(12(7-9)19-11(3)16)15(4,5)8-13(17)18/h6-7H,8H2,1-5H3,(H,17,18)
IRUYOPOSEOEWIN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used as a trimethyl lock in stable chromogenic substrates for esterases
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michael N Levine et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 13(2), 204-211 (2008-02-29)
p-Nitrophenyl acetate is the most commonly used substrate for detecting the catalytic activity of esterases, including those that activate prodrugs in human cells. This substrate is unstable in aqueous solution, limiting its utility. Here, a stable chromogenic substrate for esterases