52340
Hexadecylpyridinium bromide
≥97.0%
Sinonimo/i:
Cetylpyridinium bromide
About This Item
Descrizione
cationic
Saggio
≥97.0%
PM
384.44 g/mol
tecniche
titration: suitable
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
DVBJBNKEBPCGSY-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Prepare a polyfluorate salt.
- Inhibit the corrosion of mild steel in acidic media.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges