755850
11-Maleimidoundecanoic acid
95% (GC)
Sinonimo/i:
11-Maleimide undecanoic acid, 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-undecanoic acid, MM-281, MUDA, Maleimidoundecanoic acid
Saggio
95% (GC)
Stato
powder
Punto di fusione
94-98 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C15H23NO4/c17-13-10-11-14(18)16(13)12-8-6-4-2-1-3-5-7-9-15(19)20/h10-11H,1-9,12H2,(H,19,20)
UVZTZBRGZXIBLZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)