Documenti fondamentali
331406
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
98%
Sinonimo/i:
(Et3P)2PtCl2, cis-Bis(triethylphosphine)platinum dichloride
About This Item
Formula condensata:
[(C2H5)3P]2PtCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
193-194 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pt]Cl.CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
InChI
1S/2C6H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-7(5-2)6-3;;;/h2*4-6H2,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
WPWLTKRUFHHDLP-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
331406-1G4061826662373
331406-250MG