Documenti fondamentali
520632
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Platinum dichloride
About This Item
Formula condensata:
PtCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Impurezze
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
581 °C (dec.) (lit.)
Densità
6.05 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Platinum(II) chloride is a dark brown crystalline solid that exhibits high thermal stability and is widely used in catalysis and nanomaterial synthesis.
Applicazioni
Platinum(II) chloride can be used:
  • As a precursor to synthesize Pt nanoparticles.
  • To fabricate Ag-nanostructured grid transparent conductive electrodes.
  • As a catalyst for intramolecular C−N bond addition of amides to alkynes.
  • As a catalyst for cycloisomerization reactions of hydroxylated enynes.
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)