244945
cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II)
Sinonimo/i:
Pt(PPh3)2Cl2, cis-Bis(triphenylphosphine)platinum(II) dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pt+2].P(c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4.P(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
XAFJSPPHVXDRIE-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?