Key Documents
260916
Sigma-Aldrich
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)3P]2Pt(H2C=CH2)
Numero CAS:
Peso molecolare:
747.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
129-132 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Pt].C=C.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.C2H4.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;/h2*1-15H;1-2H2;
RZUASTIKPBCXPU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Nucleophilic metal species for ligand exchangewith alkenes and alkynes; catalysts for hydrosilation; reagent for oxidative addition to activated C-X bonds
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Gevorgyan, V.; Borisova, L. et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 424, 15-15 (1992)
Kurosawa, H.; Ogoshi, S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 112, 2813-2813 (1990)
Uchimaru,Y.; Brandl, P.; Tanaka, M.; Goto, M.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 744-744 (1993)