908835
HS432
Umicore
Sinonimo/i:
[1,3-Bis(cyclohexyl)imidazol-2-ylidene][1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane]platinum(0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H42N2OSi2Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
613.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
powder
Punto di fusione
181-185 °C
Applicazioni
Umicore HS432 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
Stoccaggio e stabilità
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)