682691
Bis(tri-tert-butylphosphine)platinum(0)
Sinonimo/i:
Bis[tris(1,1-dimethylethyl)phosphine]platinum
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
260-269 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Pt].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C12H27P.Pt/c2*1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;/h2*1-9H3;
RJQWVEJVXWLMRE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Trimetallic ReBiPt complexes
- Rhodium-germanium carbonyl complexes
Catalyst for the synthesis of:
- Amidobipyridyl inhibitors of protein kinase D
- 5-Fluoroalkylated pyrimidine nucleosides via Negishi cross-coupling
Catalyst for phenyl and methyl group transfer from tin to iridium
Activator of metal hydride complexes
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)