Documenti fondamentali
672882
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorophenylacetylene
90%
Sinonimo/i:
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4902
Densità
1.144 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1F)C#C
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
XFPAOXIWRDDQGG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
45.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7.22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)