Documenti
259128
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Bis(diphenylphosphino)propane
98%
Sinonimo/i:
(R)-PROPHOS
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2PCH(CH3)CH2P(C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +184°, c = 1 in acetone
Punto di fusione
71-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H](CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2/c1-23(29(26-18-10-4-11-19-26)27-20-12-5-13-21-27)22-28(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h2-21,23H,22H2,1H3/t23-/m1/s1
WGOBPPNNYVSJTE-HSZRJFAPSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3