Documenti fondamentali
754587
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenic acid-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
cis-11-Octadecenoic acid-1,2,3,9,10-13C5
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH=CH(13CH2)2(CH2)5(13CH2)213COOH
Peso molecolare:
287.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
150 °C (lit.)
Punto di fusione
14-15 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
−20°C
Stringa SMILE
O[13C]([13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
UWHZIFQPPBDJPM-HQBGPHGMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)