Key Documents
696471
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-1-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N-1-oxyl, TEMPONE-1-15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H1615NO2
Peso molecolare:
171.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Forma fisica
solid
PM
171.22 (atom % calculation)
Punto di fusione
35 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i10+1
WSGDRFHJFJRSFY-DETAZLGJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)