581500
TEMPOL
≥95% (HPLC), crystals,powder, free radical scavenger and nitric oxide spin trap, Calbiochem®
Sinonimo/i:
TEMPOL, 4-Hydroxy-TEMPO, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TEMPOL, A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap.
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - TN8991000
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
crystals
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+]1(C(CC(CC1(C)C)O)(C)C)[O-]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Free radical scavenger and nitric oxide spin trap
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Miura, Y., et al. 2000. J. Radiat. Res. (Tokyo)41, 103.
Mota-Filipe, H., et al. 1999. Shock 12, 255.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,spleen
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
294.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
146 °C - DIN 51758