Documenti fondamentali
754366
Sigma-Aldrich
6-(Aminomethyl)indole
97%
Sinonimo/i:
(1H-Indol-6-yl)methylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
135-140 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C9H10N2/c10-6-7-1-2-8-3-4-11-9(8)5-7/h1-5,11H,6,10H2
FURRUNQWZZOXOT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)