444217
MMP-3, Catalytic Domain, Human, Recombinant, E. coli
Sinonimo/i:
Matrix Metalloproteinase 3, Stromelysin-1, Catalytic Domain
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥1250 mU/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Attività estranea
other MMP activity, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Wilhelm, S.M., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 21906.
Ye, Q.Z., et al. 1992. Biochemistry 31, 11231.
WGK 1