C0496
CRT0044876
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid, 7-Nitroindole-2carboxylic acid, NSC 69877
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc2cccc([N+]([O-])=O)c2[nH]1
InChI
1S/C9H6N2O4/c12-9(13)6-4-5-2-1-3-7(11(14)15)8(5)10-6/h1-4,10H,(H,12,13)
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves