Key Documents
753165
Sigma-Aldrich
(Difluoromethyl)benzene
97%
Sinonimo/i:
α,α-Difluorotoluene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.458
Densità
1.138 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
phenyl
Stringa SMILE
FC(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6F2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
JDZLOJYSBBLXQD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)